Merck
SML3566
Sigma-Aldrich
SUN11602
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[4-[[2-(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylanilino)acetyl]-methylamino]piperidin-1-yl]methyl]benzamide, 4-[[4-[[2-[(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylphenyl)amino]acetyl]methylamino]-1-piperidinyl]methyl]benzamide, SUN 11602, SUN-11602
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H37N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
451.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SUN11602 is an orally active basic fibroblast growth factor (bFGF, FGF2) mimetic that protects against glutamate toxicity in primary rat cerebrocortical neuron (0.1-1 μM SUN11602; 150 μM glutamate) and murine hippocampal neuron cultures (0.3-3 μM SUN11602; 100 μM glutamate). When administered in vivo, SUN11602 exhibits therapeutic efficacy in a rat hippocampal-lesion model (1-10 mg/kg p.o. 24h post Aβ1-40 injection) and a murine MPTP-induced nigrostriatal degeneration model (2.5-5 mg/kg/day p.o.).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable