Merck
SML3556
Compound 18
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
MPO-IN-28, N-(7-Methoxy-4-methyl-2-quinazolinyl)guanidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N5O
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(c1nc2c(c(n1)C)ccc(c2)OC)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C11H13N5O/c1-6-8-4-3-7(17-2)5-9(8)15-11(14-6)16-10(12)13/h3-5H,1-2H3,(H4,12,13,14,15,16)
InChI key
ZJBMSSBTCGJZEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of Aedes aegypti mosquitoes NPY-like receptor 7 (NPYLR7) that inhibit mosquito attraction to humans; potent inhibitor of myeloperoxidase (MPO)
Compound 18 is an agonist of Aedes aegypti mosquitoes NPY-like receptor 7 (NPYLR7) that inhibit mosquito attraction to humans and other hosts. Compound 18 suppresses biting and blood-feeding on a live host. Also, It (MPO-IN-28) is a potent myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)