Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28N4O · xHCl
Peso molecular:
376.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
InChI key
ZQSHOYHCUAIUKX-QRQLOZEOSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?