Documentos
SML3457
Sigma-Aldrich
JX06
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,4′-(Dithiodicarbonothioyl)bis[morpholine], 4-Morpholinethiocarbonyl disulfide, Bis(4-morpholinethiocarbonyl) disulfide, Bis(oxydi-2,1-ethanediyl)-thiuram disulfide, Dimorpholinethiuram disulfide, JX 06, JX-06, NSC 402538
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O2S4
Número de CAS:
Peso molecular:
324.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
InChI
1S/C10H16N2O2S4/c15-9(11-1-5-13-6-2-11)17-18-10(16)12-3-7-14-8-4-12/h1-8H2
Clave InChI
KKVYOWPPMNSLCP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JX06 is a potent, PDK1-selective, covalent pyruvate dehydrogenase (PDH) kinase (PDHK, PDK) inhibitor (PDK1/2/3 IC50 = 49/101/313 nM; PDK4 IC50 >10 µM, IC50 >10 µM against >300 other kinases). JX06 inhibits cellular PDK substrate PDHA1 Ser293/232 phosphorylation, resulting in reduced aerobic glycolysis and cancer proliferation in cultures (1-10 µM) and in mice in vivo (40-80 mg/kg via daily i.p. injection; A549 & HT-29 xenografts). JX06 is shown to target PDK1 Cys240 for covalent modification.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable