Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C34H37CuN5O8· xCF3COOH· yH2O
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
707.23 g/mol
storage condition
protect from light
color
, Light Blue to Green Blue
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CCN6CCN7CCN([Cu@+2]765)CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(OC(C)=O)=CC=C92)OC(C)=O.[y H2O]
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable HSip-1 diacetate precursor. Sensitive and selective intracellular hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe.
HSip-1 DA corresponds to the cell-permeable diacetate ester precursor of the sensitive hydrogen sulfide (H2S)-selective fluorescent turn-on probe HSip-1 (Cyclen-AF-Cu; Hydrogen Sulfide imaging probe-1). Once entering cells, HSip-1 DA is hydrolyzed by esterases to form HSip-1, allowing the selective detection of intracellular H2S by fluorescence (Ex 470-490 nm, Em 510-550 nm). For intracellular loading, incubate cells with 5-30 μM Hsip-1 DA in DMEM at 37 °C for 30 min before removing unincorporated probe by washing with HBSS.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?