Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N5(CCOCC5)c1ccc(cc1)C[C@H]2OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](N(C2=O)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C)Cc3ccc(cc3)N4CCOCC4)C)CC(C)C)C)C)CC(C)C
InChI
1S/C60H90N6O14/c1-37(2)31-47-57(71)77-41(9)53(67)61(11)50(34-40(7)8)60(74)80-52(36-44-17-21-46(22-18-44)66-25-29-76-30-26-66)56(70)64(14)48(32-38(3)4)58(72)78-42(10)54(68)62(12)49(33-39(5)6)59(73)79-51(55(69)63(47)13)35-43-15-19-45(20-16-43)65-23-27-75-28-24-65/h15-22,37-42,47-52H,23-36H2,1-14H3/t41-,42-,47+,48+,49+,50+,51-,52-/m1/s1
InChI key
ZMQMTKVVAMWKNY-YSXLEBCMSA-N
Biochem/physiol Actions
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Pancreas,Adrenal gland
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?