Saltar al contenido
SML3347
NPSP795 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(4-Cyano-3-(3-((1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-yl)amino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride, 4-Cyano-3-[(2R)-3-[[2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1,1-dimethylethyl]amino]-2-hydroxypropoxy]benzenepropanoic acid hydrochloride, SB-423562 hydrochloride, SHP635
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H32N2O4 · xHCl
Peso molecular:
436.54 (free base basis)
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(O)CCC1=CC=C(C#N)C(OC[C@H](O)CNC(C)(C)CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=C1
InChI
1S/C26H32N2O4/c1-26(2,14-19-11-20-5-3-4-6-21(20)12-19)28-16-23(29)17-32-24-13-18(8-10-25(30)31)7-9-22(24)15-27/h3-7,9,13,19,23,28-29H,8,10-12,14,16-17H2,1-2H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1
InChI key
NJBFJCJKWWIKRD-HSZRJFAPSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcium-sensing receptor negative allosteric modulator; suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates
NPSP795 is a calcium-sensing receptor negative allosteric modulator (CaSR NAMs). NPSP795 suppress airway hyperresponsiveness and inflammation in human cells and murine asthma surrogates. It does not alter blood pressure, heart rate or serum calcium concentrations.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)