Saltar a
SML3255
Crocetin
≥98% (HPLC), antioxidant agent, powder
Sinónimos:
α-Crocetin, 2,6,11,15-tetramethyl-2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E-hexadecaheptaenedioic acid, NSC 407300, Trans-crocetin, Transcrocetin
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
8,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
50,30 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
328.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
8,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Crocetin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint brown to dark brown, deep red-brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C(=O)O)\C)\C
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
InChI key
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Biochem/physiol Actions
Apocarotenoid dicarboxylic acid shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, and antinociceptive activity.
Crocetin is a natural apocarotenoid dicarboxylic acid, found naturally in saffron crocus and gardenia flowers, that has been shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, neuroprotective, and antinociceptive activity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL86284PHL86280PHL86283
Crocin 4 phyproof® Reference Substance
PHL86284
Crocin 4
Crocetin phyproof® Reference Substance
PHL86280
Crocetin
Crocin 3 phyproof® Reference Substance
PHL86283
Crocin 3
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crocetin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)