Saltar a
SML3236
UNC10201652
≥98 mg/mL (HPLC)
Sinónimos:
4-(8-(piperazin-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-[1,2,3]triazino[4′,5′:4,5]thieno[2,3-c]isoquinolin-5-yl)morpholine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-(4-morpholinyl)-8-(1-piperazinyl)[1,2,3]triazino[4′,5′:4,5]thieno[2,3-c]isoquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
64,40 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
262,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H25N7OS
Número CAS:
Peso molecular:
411.52
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Form:
powder
64,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=C(N3CCOCC3)N=C(SC4=C5N=NN=C4N6CCNCC6)C5=C1CCCC2
InChI key
ZPVQONCMKZBGTB-UHFFFAOYSA-N
General description
UNC10201652 is a potent and substrate-dependent slow-binding inhibitor of bacterial β-glucuronidases (GUSs) in the gut. UNC10201652 appears to target a catalytic intermediate. It alleviates irinotecan-induced gut damage in mouse models of cancer.
Biochem/physiol Actions
potent and selective slow binding inhibitor microbiome β-glucuronidase enzyme
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1741T7665SML0688
description
≥98 mg/mL (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
faintly pink to red
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)