Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30ClN3O3S
Peso molecular:
464.02
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C(N(CCCN3CCN(CCO)CC3)C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C4S2)=C1
InChI key
GKWVWOUUPIERSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7,8-Dimethoxyperphenazine is a cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of different UHM domains including SPF45, PUF60 and U2AF. 7,8-Dimethoxyperphenazine inhibits early spliceosome assembly on pre-mRNA substrates in vitro.
cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of UHM domains
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?