Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 81,60 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 329,00 € |
Acerca de este artículo
81,60 €
Nombre del producto
Diquafosol tetrasodium, >95% (HPLC)
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
InChI key
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form solid |
| assay >95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 95-100% | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?