Merck
SML3044
XL177A
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(4-benzyl-5-(4-hydroxy-4-((7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamido)-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)methyl)piperidin-1-yl)-5-oxopentyl)-9-chloro-5,6,7,8-tetrahydroacridine-3-carboxamide, 3-Acridinecarboxamide, 9-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-N-[(4S)-5-[4-hydroxy-4-[[7-[[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-oxopropyl]amino]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]methyl]-1-piperidinyl]-5-oxo-4-(phenylmethyl)pentyl]-
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H57ClN8O5
Número CAS:
Peso molecular:
861.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CC2(O)CCN(C([C@H](CC3=CC=CC=C3)CCCNC(C4=CC(N=C(CCCC5)C5=C6Cl)=C6C=C4)=O)=O)CC2)C=NC7=CC(NC(CCN8CCN(C)CC8)=O)=CC=C71
InChI key
UYJWYMWIVMCGQZ-DHUJRADRSA-N
Biochem/physiol Actions
XL177A is a cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the deubiquitinating enzyme USP7 that binds to catalytic cysteine C223.
cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the deubiquitinating enzyme USP7
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)