SML2888
LH1306
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2,2’-Dimethyl-3,3’-bis[2-methoxy-3-(2-acetamidoethylamino)-methylpyridin-6-yl-oxymethyl]-1,1’-biphenyl, LH 1306, LH-1306, N,N′-(2,2′-(6,6′-(2,2′-Dimethylbiphenyl-3,3′-diyl)bis(methylene)bis(oxy)bis(2-methoxypyridine-6,3-diyl))bis(methylene)bis(azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))diacetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable