Saltar al contenido
SML2880
SGC-CLK-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4-(6-methoxypyrazolo[1,5-b]pyridazin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H15F3N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
416.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CC(OC)=CC(NC2=NC=CC(C3=C(C=C4)N(N=C3)N=C4OC)=N2)=C1
InChI
1S/C19H15F3N6O2/c1-29-13-8-11(19(20,21)22)7-12(9-13)25-18-23-6-5-15(26-18)14-10-24-28-16(14)3-4-17(27-28)30-2/h3-10H,1-2H3,(H,23,25,26)
InChI key
GJYVLTPTDBQQCY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CLK1/2/4 inhibitor with good kinome-wide selectivity
SGC-CLK-1 is a potent and selective CLK1/2/4 inhibitor (IC50 = 13/4/46 nM by enzyme assay; IC50 = 165/70/100 nM by cell-based NanoBRET assay) with good kinome-wide selectivity (by 403-panel KINOMEscan). SGC-CLK-1 inhibits CLK3 at significantly higher concentrations (IC50 = 363 nM by enzyme assay) and causes only partial STK16 inhibition by cell-based NanoBRET assay.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)