Saltar a
SML2807
JP4-039
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[(3E,5S)-5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-7-methyl-1-oxo-3-octen-1-yl]amino]-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, JP 4-039
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
75,90 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
277,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H42N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
424.60
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
75,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C/C=C/[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(C)C)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C23H42N3O4/c1-16(2)13-17(25-20(28)30-21(3,4)5)11-10-12-19(27)24-18-14-22(6,7)26(29)23(8,9)15-18/h10-11,16-18H,12-15H2,1-9H3,(H,24,27)(H,25,28)/b11-10+/t17-/m1/s1
InChI key
AJHRJWQXDNEJAG-SXSDINLZSA-N
Biochem/physiol Actions
JP4-039 is an electron-/reactive oxygen species (ROS)-scavenging GS-nitroxide composed of 4-amino-TEMPO and a truncated gramicidin S (GS) mitochrondria-targeting sequence. JP4-039 is a superior irradiation mitigator than XJB-5-131 (33% vs. 20% mice survial rate on day 35 with respective compound; 23.6 μmol/kg iv. 24 hr post 9.5 Gy whole body irradiation), while displaying weaker anti-ferroptotic potency (EC50 = 3.58 μM/1.27 μM against 10 μM erastin-/2 μM RSL3-induced HT-1080 ferroptosis vs. 114 nM/68 nM with XJB-5-131) due to lower lipophilicity & mitochondria enrichment. Typical dosing range: 40 nM-10 μM in cultures and 10-20 mg/kg in mice (im., ip., iv.) in vivo.
Mitochondrial-targeted reactive oxygen species (ROS)-scavenging gramicidin S (GS)-nitroxide with in vitro and in vivo efficacy against irradiation-induced damage.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2548SML1107SML1799
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
faint yellow to dark orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)