Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H17N3O
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C(OC=C3C4=C(C5=CC=CC=C5)C=CC=C4)C3=N2
InChI key
QSBNKGGRYOLZND-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive (negative) control for the cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4, and homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) inhibitor MU1210.
MU140 is a structure analog of and the recommended inactive (negative) control for MU1210, an inhibitor against cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4, and homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2). MU140 exhibits no inhbitory potency toward CLK1/2/3/4, DYRK1a/1b/2 or HIPK1/2/3 (IC50 >3 μM).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?