Merck
SML2667
AC261066
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[4-(2-Butoxyethoxy)-5-methyl-2-thiazolyl]-2-fluorobenzoic acid, AC 261066, AC-261066
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20FNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
353.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)c2[s]c(c(n2)OCCOCCCC)C)C(=O)O
InChI
1S/C17H20FNO4S/c1-3-4-7-22-8-9-23-15-11(2)24-16(19-15)12-5-6-13(17(20)21)14(18)10-12/h5-6,10H,3-4,7-9H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
HSAOETBFVAWNRP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AC261066 is an orally active, selective and potent synthetic agonist for the retinoic acid β2-receptor (RARβ2) that decreases oxidative stress in mice fed a high-fat diet. AC261066 reduce ischemia/reperfusion injury of the heart in mice models.
orally active, selective and potent synthetic agonist for the retinoic acid β2-receptor (RARβ2)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)