SML2644
NCGC00135472
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,4-Difluoro-N-[3-(3-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)phenyl]-benzamide, C2A
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NCGC00135472 (C2A) is a resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates resolving D1 receptor (DRV1/GPR32) and stimulate phagocytosis of serum-treated zymosan. NCGC00135472 enhances macrophage phagocytosis of live E. coli.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable