Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 87,60 € 74,46 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 352,00 € 299,20 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11ClN6O3
Número CAS:
Peso molecular:
346.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
74,46 €
Precio de catálogo87,60 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1nc(nc(c1)Nc3[nH]nc(c3)C)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C14H11ClN6O3/c1-8-6-13(20-19-8)17-12-7-11(15)16-14(18-12)24-10-4-2-9(3-5-10)21(22)23/h2-7H,1H3,(H2,16,17,18,19,20)
InChI key
CEUMAXLRGBKFQP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP-competitive, potent and selective PI3K type 3 lipid kinase VPS34 inhibitor that prevents starvation- or rapamycin-inducd autophagy in MCF7 cells.
Autophinib is an ATP-competitive, potent and selective PI3K type 3 lipid kinase vacuolar protein sorting 34 inhibitor (VPS34 IC50/[ATP] = 19 nM/10 μM & 51 nM/100 μM) that shows significant inhibition against only 45 kinases among a panel of >460 with little or no potency toward mTOR, TBK1 and 12 other phosphatidylinositol kinases (=22% inhibition at 1 μM). Autophinib effectively prevents autophagy induction in MCF7 cells upon amino acid starvation or rapamycin treatment (IC50 = 40 nM and 19 nM, respectively) with similar potency as SAR405 (IC50 = 53 nM and 20 nM, respectively) and VPS34-IN1 (IC50 = 13 nM and 15 nM, respectively). Autophinib enhances MCF7 cell death under starvation condition (EC50 = 264 nM and 234 nM by cytotoxiciy and apoptosis detection, respectively) by preventing autophagy-dependent cell survival.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: soluble >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?