SML2610
Seselin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2′,2′-Dimethylpyranocoumarin, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
QUVCQYQEIOLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable