Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 188,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
340.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2([C@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)CCCCC(=O)N1[C@H](CCC1)C(=O)O
InChI
1S/C16H24N2O6/c19-13(17-9-3-5-11(17)15(21)22)7-1-2-8-14(20)18-10-4-6-12(18)16(23)24/h11-12H,1-10H2,(H,21,22)(H,23,24)/t11-,12-/m1/s1
InChI key
HZLAWYIBLZNRFZ-VXGBXAGGSA-N
Biochem/physiol Actions
CPHPC (Miridesap; Ro 63-8695) is an orally active serum amyloid P (SAP) blocker that targets the ligand-binding site on the SAP planar binding (B) face with each of its two D-proline moieties (up to two SAP per CPHPC), being able to crosslink and dimerize two SAP pentamers to form B face-to-B face decamers. CPHPC potently inhibits SAP binding to amyloid fibrils in vitro (IC50 = 0.9 μM using AD Aβ amyloid fibrils) and exhibits in vivo efficacy toward liver & circulating SAP clearance as well as SAP removal from tissue amyloid deposits (1-5 mg/mL in drinking water; human SAP transgenic mice).
Serum amyloid P (SAP) blocker that inhibits SAP binding to amyloid fibrils, clears circulating SAP and removes SAP from tissue amyloid deposits in vivo.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?