Saltar a
SML2535
MRK-740
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-(2-methyl-pyridin-4-yl)-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H32N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
464.56
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC(C)=NC=C5)CC4
InChI
1S/C25H32N6O3/c1-18-13-20(5-8-26-18)30-9-6-25(7-10-30)17-31(12-11-29(25)2)24-27-23(28-34-24)19-14-21(32-3)16-22(15-19)33-4/h5,8,13-16H,6-7,9-12,17H2,1-4H3
InChI key
NZYTZRHHBAJPKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRK-740 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9 that inhibits methylation of H3K4 in cells.
cell penetrant, potent and selective inhibitor of PRDM9
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)