Documentos
SML2512
Sigma-Aldrich
Fosfomycin Trometamol
Sinónimos:
Fosfomycin trometamol, Fosfomycin Trometamol Salt, Fosfomycin Tromethamine, Fosfomycin Tromethanol, Tromethamine-Fosfomycin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H18NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
259.19
Código UNSPSC:
12352200
origen biológico
Streptomyces sp.
formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
Clave InChI
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fosfomycin trometamol (fosfomycin tromethamine is mainly used for the treatment of uncomplicated urinary tract infections (UTIs). Fosfomycin has good in vitro activity against common uropathogens, such as Escherichia coli (including extended-spectrum β-lactamase-producing E. coli), Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus saprophyticus.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable