Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8ClN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
317.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(SCC#N)=NC2=C1C=NN2C3=CC(Cl)=CC=C3
Biochem/physiol Actions
HS56 is a highly selective and potent dual Pim/DAPK3 inhibitor that significantly reduces contractile intensity and phosphorylation levels of myosin light chain (LC20) in rat caudal arterial smooth muscle strips. HS56 decreases blood pressure in spontaneously hypertensive mice without affecting heart rate.
highly selective and potent dual Pim/DAPK3 inhibitor that significantly reduces contractile intensity and phosphorylation levels of myosin light chain (LC20)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?