Merck
SML2445
Sigma-Aldrich
PKS21004
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-N1-[2-[([1,1′-biphenyl]-3-ylcarbonyl)amino]ethyl]-N4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-butanediamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H38N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
542.67
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[C@@H](CC(NC(C)(C)C)=O)C(NCCNC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)=O)=O)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C32H38N4O4/c1-32(2,3)36-29(38)22-27(35-28(37)18-17-23-11-6-4-7-12-23)31(40)34-20-19-33-30(39)26-16-10-15-25(21-26)24-13-8-5-9-14-24/h4-16,21,27H,17-20,22H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,37)(H,36,38)/t27-/m0/s1
Clave InChI
ZMFRLEFFYGXGES-MHZLTWQESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKS21004 is highly selective, potent and reversible inhibitor of the Plasmodium falciparum proteasome (Pf20S) β5 subunit. It is not active against mammalian c-20S and i-20S proteasome subunits. PKS21004 is effective against erythrocytic, sexual, and liver-stage parasites. Also it is active against parasites resistant to current antimalarials, and strains from patients in Africa.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)