SML2440
SGC-iMLLT
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-1-Methyl-N-(2-((2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-1H-indazole-5-carboxamide, Chemical Probe 92
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC2=C(N(C)N=C2)C=C1)NC3=CC=C4NC(CN5[C@@H](C)CCC5)=NC4=C3
InChI
1S/C22H24N6O/c1-14-4-3-9-28(14)13-21-25-18-7-6-17(11-19(18)26-21)24-22(29)15-5-8-20-16(10-15)12-23-27(20)2/h5-8,10-12,14H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,24,29)(H,25,26)/t14-/m0/s1
Clave InChI
QGNDVASWIHEXCL-AWEZNQCLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)