Saltar a
SML2248
SK-216
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[5-[[6-[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-benzoxazolyl]-2-naphthalenyl]oxy]pentyl]-propanedioic acid sodium salt, SK 216, [5-[[6-[5-(1,1-dimethylethyl)-2-benzoxazolyl]-2-naphthalenyl]oxy]pentyl]-propanedioic acid disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
72,70 €
61,79 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H29NNa2O6
Número CAS:
Peso molecular:
533.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
61,79 €
Precio de catálogo72,70 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)C(C=C1)=CC2=C1OC(C3=CC=C4C(C=CC(OCCCCCC(C([O-])=O)C([O-])=O)=C4)=C3)=N2.[2Na+]
InChI
1S/C29H31NO6.2Na/c1-29(2,3)21-11-13-25-24(17-21)30-26(36-25)20-9-8-19-16-22(12-10-18(19)15-20)35-14-6-4-5-7-23(27(31)32)28(33)34;;/h8-13,15-17,23H,4-7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YYTGMMYYLGKWIK-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
SK-216 is an orally active potent and selective inhibitor of Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) that inhibits tumor progression and angiogenesis. SK-216 inhibits migration and tube formation of cultured human umbilical vein endothelial cells induced by various angiogenic factors. SK-116 prevents a formation of gastro-intestinal polyps in Min mice.
orally active potent and selective inhibitor of Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0964JN0004PZ0141
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)