Saltar a
SML2223
WAY-267464 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(3,5-Dihydroxy-benzyl)-piperazine-1-carboxylic acid 2-methyl-4-(3-methyl-4,10-dihydro-3H-2,3,4,9-tetraaza-benzo[f]azulene-9-carbonyl)-benzylamide dihydrochloride, N-[[4-[(4,10-Dihydro-1-methylpyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepin-5(1H)-yl)carbonyl]-2-methylphenyl]methyl]-4-[(3,5-dihydroxyphenyl)methyl]-1-piperazinecarboxamide dihydrochloride, WAY 267,464 dihydrochloride, WAY 267464 dihydrochloride, WAY-267,464 dihydrochloride, WAY267464 dihydrochloride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
177,00 €
150,45 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
578,00 €
491,30 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H35N7O4 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
654.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
150,45 €
Precio de catálogo177,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C=C1C)C(N2CC3=C(NC4=CC=CC=C24)N(N=C3)C)=O)N5CCN(CC5)CC6=CC(O)=CC(O)=C6
InChI
1S/C32H35N7O4.2ClH/c1-21-13-23(31(42)39-20-25-18-34-36(2)30(25)35-28-5-3-4-6-29(28)39)7-8-24(21)17-33-32(43)38-11-9-37(10-12-38)19-22-14-26(40)16-27(41)15-22;;/h3-8,13-16,18,35,40-41H,9-12,17,19-20H2,1-2H3,(H,33,43);2*1H
InChI key
OTFWXMFLPMUDFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist and vasopressin V1a receptor (V1aR) antagonist.
WAY-267464 is a non-peptide drug with a novel mechanism of action (MOA) to treat psychosis and schizophrenia.[1]
WAY-267464 is a non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (EC50 = 61-881 nM; Ki = 58-978 nM) that, unlike oxytocin (OT), displays antagonist instead of agonist activity toward vasopressin V1a receptor/V1aR (IC50 = 613 nM; Ki = 27-113 nM). WAY-267464 exhibits OT-like anxiolytic effects in assays measuring both behavioral (33% increase in punished crossing by 10 mg/mL ip or 10 μg/mouse icv in four-plate tests; 75% increased open quadrants stay by 3 μg/mouse icv in elevated zero maze) and autonomic (47% higher stress-induced hyperthermia by 10 μg/mouse icv) parameters of the anxiety response. Similar to the antipsychotic-like effects reported for OT, WAY-267464 also reverses disruption in prepulse inhibition of the acoustic startle reflex induced by either MK-801 or amphetamine. Unlike OT, WAY-267464 does not affect immobility in mouse tail suspension test.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2417SML0276L6668
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)