Saltar a
SML2217
Parecoxib sodium
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
SC-69124, Sodium (4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenylsulfonyl)(propionyl)amide
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
344,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17N2O4S · Na
Número CAS:
Peso molecular:
392.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
344,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C2=CC=C(S([N-]C(CC)=O)(=O)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=NO1.[Na+]
InChI
1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
HQPVVKXJNZEAFW-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor
Parecoxib sodium is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. It is a water-soluble and injectable prodrug of valdecoxib.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2014SML1276SML1674
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)