Merck
SML2214
Sigma-Aldrich
BI01383298
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3,5-Dichlorophenylsulfonyl)-N-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H19Cl2FN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
445.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC(S(N2CCC(C(NCC3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BI01383298 is a selective probe for the Na(+)/citrate co-transporter (NaCT), SLC13A5. For characterization details of BI01383298, please visit the BI01383298 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
BI01383298 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable