Merck
SML2191
Sigma-Aldrich
D-Moses
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(1R,2R)-N1,N1-Dimethyl-N2-(3-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-a]phthalazin-6-yl)-1-phenyl-1,2-propanediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24N6
Número de CAS:
Peso molecular:
360.46
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=NN=C2N1N=C(N[C@H](C)[C@@H](C3=CC=CC=C3)N(C)C)C4=CC=CC=C42
Acciones bioquímicas o fisiológicas
D-Moses is a negative control to L-Moses a cell penetrant, potent and selective PCAF bromodomain (Brd) inhibitor.
negative control to L-Moses, a PCAF Bromodomain inhibitor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Moses Moustakim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(3), 827-831 (2016-12-15)
The p300/CBP-associated factor (PCAF) and related GCN5 bromodomain-containing lysine acetyl transferases are members of subfamily I of the bromodomain phylogenetic tree. Iterative cycles of rational inhibitor design and biophysical characterization led to the discovery of the triazolopthalazine-based L-45 (dubbed L-Moses) as