SML2126
NS1209
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(RS)-NS 1209, 2-[[[5-[4-[(Dimethylamino)sulfonyl]phenyl]-1,2,6,7,8,9-hexahydro-8-methyl-2-oxo-3H-pyrrolo[3,2-h]isoquinolin-3-ylidene]amino]oxy]-4-hydroxybutanoic acid, NS 1209, SPD 502, SPD502
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC(C(C2=CC=C(S(=O)(N(C)C)=O)C=C2)=CC(C3=NOC(CCO)C(O)=O)=C4NC3=O)=C4C1
InChI
1S/C24H28N4O7S/c1-27(2)36(33,34)15-6-4-14(5-7-15)17-12-18-21(19-13-28(3)10-8-16(17)19)25-23(30)22(18)26-35-20(9-11-29)24(31)32/h4-7,12,20,29H,8-11,13H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,30)
Clave InChI
CFJRSKULEDUDKL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)