Saltar a
SML2091
Dalcetrapib
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
JTT-705, RO-4607381, S-[2-[[1-(2-ethylbutyl)cyclohexane]carbonylamino]phenyl]-2-methylpropanethioate
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
153,00 €
130,05 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
499,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H35NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
389.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
130,05 €
Precio de catálogo153,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(SC1=CC=CC=C1NC(C2(CCCCC2)CC(CC)CC)=O)=O
InChI
1S/C23H35NO2S/c1-5-18(6-2)16-23(14-10-7-11-15-23)22(26)24-19-12-8-9-13-20(19)27-21(25)17(3)4/h8-9,12-13,17-18H,5-7,10-11,14-16H2,1-4H3,(H,24,26)
InChI key
YZQLWPMZQVHJED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor; increases serum levels of HDL-cholesterol
Dalcetrapib is a cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor. It increases HDL levels, but showed variable results on clinical outcomes. Clinical outcomes, effects on C-reactive protein and cholesterol efflux have been found to be genotype-dependent, influenced by correlated polymorphisms in the ADCY9 (adenylate cyclase type 9) gene. Positive results were obtained with AA genotype of ADCY9 gene whereas the GG genotype showed negative results and the AG genotype was neutral.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2601SML2298SML2243
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
red to dark red-brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)