Saltar a
SML1973
NVP-AEW541
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7-[cis-3-(1-Azetidinylmethyl)cyclobutyl]-5-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-amine, AEW 541, AEW-541, AEW541, cis-7-(3-Aminomethyl-cyclobutyl)-5-(3-benzyloxy-phenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-ylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
173,00 €
147,05 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H29N5O
Número CAS:
Peso molecular:
439.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
147,05 €
Precio de catálogo173,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C2C(N([C@H]3C[C@@H](CN4CCC4)C3)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
InChI
1S/C27H29N5O/c28-26-25-24(21-8-4-9-23(14-21)33-17-19-6-2-1-3-7-19)16-32(27(25)30-18-29-26)22-12-20(13-22)15-31-10-5-11-31/h1-4,6-9,14,16,18,20,22H,5,10-13,15,17H2,(H2,28,29,30)
InChI key
AECDBHGVIIRMOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-AEW541 is a reversible, ATP-competitive, orally available insulin-like growth factor-I receptor (IGF-IR, IGF-1R) inhibitor that, despite its equipotency against recombinant kinase domains of insulin receptor (InsR) and IGF-IR in cell-free kinase assays (IC50 = 140 & 150 nM, respectively), exhibits high selectivity toward cellular autophosphorylation of endogenous full-length IGF-1R (IC50 = 86 nM) over InsR (IC50 = 2.3 μM), HER1, PDGFR, c-Kit, and Bcr-Abl p210 (IC50 >5 μM). AEW541 effectively inhibits IGF-IR-mediated signaling and cancer survival (IC50 = 105 nM/MCF-7 soft agar growth, 1.64 μM/NWT-21 proliferation) in cultures and tumor growth in vivo (20 to 50 mg/kg twice daily p.o.; NWT-21 fibrosarcoma & TC-71 musculoskeletal sarcoma xenografts in mice).
Orally available insulin-like growth factor-I receptor inhibitor with in vitro and in vivo efficacy againsgt IGF-IR-mediated signaling and cancer survival.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1921SML1107SML0314
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
7-[cis-3-(1-Azetidinylmethyl)cyclobutyl]-5-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-amine
475488-23-4 NVP-ADW742, NVP-ADW742 10mg vial, NVP-ADW742 50mg for high-throughput screening, NVP-ADW742 FLNA silencing study, NVP-ADW742 IGF1R inhibitor, NVP-ADW742 Sigma-Aldrich, NVP-ADW742 cell proliferation assay reagent, NVP-ADW742 chemical structure, NVP-ADW742 cytotoxicity assay reagent, NVP-ADW742 for research, NVP-ADW742 insulin-like growth factor receptor inhibitor, NVP-ADW742 research chemical, high purity NVP-ADW742 for lab use
-
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)