SML1646
ZQ-16
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Hexylthio)-6-hydroxy-4(3H)-pyrimidinone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCCSC1=NC(O)=CC(O)=N1
InChI
1S/C10H16N2O2S/c1-2-3-4-5-6-15-10-11-8(13)7-9(14)12-10/h7H,2-6H2,1H3,(H2,11,12,13,14)
Clave InChI
UYXOAKRMLQKLQX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable