SML1569
Acotiamide dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[2-[bis(1-Methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]-4-Thiazolecarboxamide dihydrochloride, N-[2-[bis(1-Methylethyl)amino]ethyl]-2-[(2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoyl)amino]thiazole-4-carboxamide dihydrochloride, YM-443 dihydrochloride, Z-338 dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)CCNC(C1=CSC(NC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2O)=O)=N1)=O.Cl[H]
InChI
1S/C21H30N4O5S/c1-12(2)25(13(3)4)8-7-22-20(28)15-11-31-21(23-15)24-19(27)14-9-17(29-5)18(30-6)10-16(14)26/h9-13,26H,7-8H2,1-6H3,(H,22,28)(H,23,24,27)
Clave InChI
TWHZNAUBXFZMCA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable