SML1520
GS39783
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
GS-39783, N,N′-Dicyclopentyl-2-methylsulfanyl-5-nitro-pyrimidine-4,6-diamine, N4,N6-dicyclopentyl-2-(methylthio)-5-nitro-4,6-pyrimidinediamine
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CSc1nc(NC2CCCC2)c(c(NC3CCCC3)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N5O2S/c1-23-15-18-13(16-10-6-2-3-7-10)12(20(21)22)14(19-15)17-11-8-4-5-9-11/h10-11H,2-9H2,1H3,(H2,16,17,18,19)
Clave InChI
GSGVDKOCBKBMGG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable