SML1361
BRD73954
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Hydroxy-N′-phenethyl-isophthalamide, N1-Hydroxy-N3-(2-phenylethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N1-Hydroxy-N3-phenethylisophthalamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ONC(C1=CC(C(NCCC2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c19-15(17-10-9-12-5-2-1-3-6-12)13-7-4-8-14(11-13)16(20)18-21/h1-8,11,21H,9-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clave InChI
FIHKWEQJEDRIFS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)