Merck
SML1245
ML396
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(3-Chloro-4-((5-chloropyridin-2-yl)oxy)phenyl)picolinamide, VU0422288
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H11Cl2N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
360.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to yellow to brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23)
InChI key
MZRLPXFGQKQHST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM).
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM). ML396 was used to study the biology of mGlu7.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)