Saltar a
SML1192
SB290157 trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
N2-[2-(2,2-Diphenylethoxy)acetyl]-L-arginine trifluoroacetate salt, SB 290157 trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
113,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
389,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28N4O4 · CF3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
526.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +1.5 to +5°, c = 1.0 in DMSO
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(COCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O)=N.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C22H28N4O4.C2HF3O2/c23-22(24)25-13-7-12-19(21(28)29)26-20(27)15-30-14-18(16-8-3-1-4-9-16)17-10-5-2-6-11-17;3-2(4,5)1(6)7/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2,(H,26,27)(H,28,29)(H4,23,24,25);(H,6,7)/t19-;/m0./s1
InChI key
ZJRMPPVJAQWGEG-FYZYNONXSA-N
Biochem/physiol Actions
SB290157 is a selective antagonist of complement anaphylatoxin C3a receptor, a 74 amino acid proinflammatory peptide that is a potent chemotaxin for eosinophils, macrophages and mast cells, and has recently been found to be involved in nonimmunological roles in osteoblast differentiation, angiogenesis, and lipid metabolism. SB290157 is selective for C3aR over C5aR or other chemotactic GPCRs with an IC50 of 200 nM. It effectively blocks C3aR in humans, rat, guinea pig, and mouse.SB290157 was found to inhibit diet-induced obesity, metabolic dysfunction, and adipocyte signaling, in addition to inhibiting macrophage signaling.
SB290157 is a selective antagonist of complement anaphylatoxin C3a receptor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T7830S8701SML1374
description
≥97% (HPLC)
description
>98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)