SML1163
UNC2881
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Butylamino)-4-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)amino]-N-[[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methyl]-5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H](CC1)CC[C@H]1NC2=C(C(NCC3=CC=C(N4C=NC=C4)C=C3)=O)C=NC(NCCCC)=N2
InChI
1S/C25H33N7O2/c1-2-3-12-27-25-29-16-22(23(31-25)30-19-6-10-21(33)11-7-19)24(34)28-15-18-4-8-20(9-5-18)32-14-13-26-17-32/h4-5,8-9,13-14,16-17,19,21,33H,2-3,6-7,10-12,15H2,1H3,(H,28,34)(H2,27,29,30,31)/t19-,21-
Clave InChI
NPVXOWLPOFYACO-XUTJKUGGSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable