SML1136
SW155246
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Chloro-N-(4-hydroxy-1-naphthalenyl)-3-nitro-benzenesulfonamide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(NS(=O)(C2=CC=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C2)=O)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C16H11ClN2O5S/c17-13-6-5-10(9-15(13)19(21)22)25(23,24)18-14-7-8-16(20)12-4-2-1-3-11(12)14/h1-9,18,20H
Clave InChI
JDYDEJYIVZNWQU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.