SML1120
Thiophene-2
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Methyl 2-(perfluorobenzamido)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate, TP2
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC)C1=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)SC3=C1CCCCC3
InChI
1S/C18H14F5NO3S/c1-27-18(26)9-7-5-3-2-4-6-8(7)28-17(9)24-16(25)10-11(19)13(21)15(23)14(22)12(10)20/h2-6H2,1H3,(H,24,25)
Clave InChI
AVRWEULSKHQETA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable