Saltar al contenido
SML1111
S 24795
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl]-1-methyl pyridinium iodide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13BrNO · I
Número CAS:
Peso molecular:
418.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C=CC=C1)=C1CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=O.[I-]
InChI
1S/C14H13BrNO.HI/c1-16-9-3-2-4-13(16)10-14(17)11-5-7-12(15)8-6-11;/h2-9H,10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LERUHBBUGAOYOD-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
S 24795 is a selective partial agonist for the α7-subtype of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR).
S 24795 is a selective partial agonist for the α7-subtype of nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). S 24795 was shown to be effective at improving learning and memory in various animal models relevant to Alzheimer′s disease and age-related memory loss, and is used in investigating the roles of α7 nAChRs in aging, learning, memory, and cognition.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S 24795
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)