Key Documents
SML1077
Sigma-Aldrich
ML298
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3,4-Difluoro-N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-benzamide, CID53393915
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23F3N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
432.44
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research