Documentos clave
SML0997
Sigma-Aldrich
ML 230
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4-(5-(Furan-2-yl)-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)piperazin-1-yl)(furan-3-yl)methanone, CID44640177, KSC-6-131-1, SID 88095709
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H21N5O3
Peso molecular:
439.47
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML 230 (SID 88095709) is a specific inhibitor of the ABC-binding cassette trasporter BCRP (MRP-1; ABCG2).
ML 230 (SID 88095709) is a specific inhibitor of the ABC-binding cassette trasporter BCRP (MRP-1; ABCG2). The compound ML 230 is 36-fold selective for BCRP over MDR-1 (Pgp; ABCB1) with IC50 values of 0.013 and 4.7 mM, respectively.
Características y beneficios
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox