SML0904
ABO dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Amino-2, 3-dihydro-3-hydroxymethyl-1, 4-benzoxazine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
, light yellow to grey to brown
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research