Merck
SML0900
ZLN024
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)ethyl]thio]-pyrimidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13BrN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
325.22
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCOc2c(cc(cc2)C)Br)c1ncccn1
InChI
1S/C13H13BrN2OS/c1-10-3-4-12(11(14)9-10)17-7-8-18-13-15-5-2-6-16-13/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI key
KWJRSHZSULRJHE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZLN024 is an allosteric activator of AMPK hetero-trimers.
ZLN024 is an allosteric activator of AMPK hetero-trimers. The compound ZLN024 protects against dephosphorylation of Thr172, which is critical for activity, and antagonizes AMPK autoinhibition. ZLM024 improves glucose tolerance and lowers total cholesterol levels in db/db mice.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)