Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15I2NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
547.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(cc(c1)C[C@H](N)CO)I)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H15I2NO3/c16-13-6-9(5-10(18)8-19)7-14(17)15(13)21-12-3-1-11(20)2-4-12/h1-4,6-7,10,19-20H,5,8,18H2/t10-/m0/s1
InChI key
NKOSKXJRVWVXRI-JTQLQIEISA-N
Application
T2AA hydrochloride has been used as a chemical inhibitor of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in vaccinia virus.
Biochem/physiol Actions
T2AA is an inhibitor of PCNA/ PIP-Box interactions that binds to the PCNA cavity that interacts with PIP-Box sequences. Also T2AA inhibits PCNA Polδ3 interaction. T2AA inhibits de novo DNA synthesis, and in combination of cisplatin significantly increases growth inhibition in cancer cells. T2AA is a T3 analog that exhibits almost no thyroid hormone activity.
T2AA is an inhibitor of PCNA/ PIP-Box interactions; inhibits PCNA Polδ3 interaction.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?