SML0712
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
≥97% (GC)
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline, 1MeTIQ
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (GC)
formulario
oil
color
, colorless to light yellow to light pink
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H13N/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
Clave InChI
QPILYVQSKNWRDD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.